3-(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302501-1G PC302501-5G
APOSPC302501-1GEA 128 EUR
APOSPC302501-1G APOSPC302501-5G
3-(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
3-(2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519319
CAS-Nummer: 1092460-73-5