3-(2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 174 EUR
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Schmelzpunkt: 63…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832349
CAS-Nummer: 1017779-11-1