3-(4-(Difluormethoxy)-3-methoxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 116 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluormethoxy)-3-methoxyphenyl)propionsäure 97%
3-(4-(Difluormethoxy)-3-methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₄
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519324
CAS-Nummer: 1092460-76-8