3-(4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 174 EUR
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₃
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025399
CAS-Nummer: 916420-75-2