3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302516-1G
PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA
171
EUR
APOSPC302516-1G
APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519317 CAS-Nummer: 1005205-20-8 |