3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molecular Weight: 273.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115849
CAS-Nummer: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8 II