3'-Chlor-5'-fluor-4'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302535-10G PC302535-5G PC302535-1G
APOSPC302535-10GEA 360 EUR
APOSPC302535-10G APOSPC302535-5G APOSPC302535-1G
3'-Chlor-5'-fluor-4'-methoxyacetophenon 97%
3'-Chlor-5'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115862
CAS-Nummer: 886497-19-4