(3-Ethoxy-2,4-difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302545-1G
PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA
136
EUR
APOSPC302545-1G
APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorphenyl)essigsäure 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258731 CAS-Nummer: 1017778-29-8 |