3-Fluor-2-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-2-methoxybenzoesäurenitril
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 109 EUR
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluor-2-methoxybenzonitril 98%
3-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637312
CAS-Nummer: 77801-22-0