3'-Fluor-5'-methylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 205 EUR
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluor-5'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115883
CAS-Nummer: 886497-73-0