4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302561-1G
PC302561-5G
PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA
115
EUR
APOSPC302561-1G
APOSPC302561-5G
APOSPC302561-10G
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid 97%
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832360 CAS-Nummer: 1017779-33-7 UN: 3265 ADR: 8,II |