4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302570-1G PC302570-5G
APOSPC302570-1GEA 111 EUR
APOSPC302570-1G APOSPC302570-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFNO
Molecular Weight: 185.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687208
CAS-Nummer: 1126320-68-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III