4-Chlor-3,5-difluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 582 EUR
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chlor-3,5-difluorbenzaldehyd 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,5479 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11553555
CAS-Nummer: 1160573-20-5