4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G
PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA
171
EUR
APOSPC302586-5G
APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Molecular Weight: 252.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196580 CAS-Nummer: 647010-69-3 |