4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 159 EUR
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660284
CAS-Nummer: 886502-33-6