4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 171 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molecular Weight: 274.64 g/mol
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774167
CAS-Nummer: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8 III