(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 105 EUR
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 95%
(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832302
CAS-Nummer: 1000566-45-9