4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302609-1G PC302609-5G PC302609-10G
APOSPC302609-1GEA 180 EUR
APOSPC302609-1G APOSPC302609-5G APOSPC302609-10G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832291
CAS-Nummer: 1000526-63-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III