5-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 259 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid
5-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832361
CAS-Nummer: 1017779-36-0
UN: 3265
ADR: 8 III