5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 116 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid 95%
5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832362
CAS-Nummer: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8,III