5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302619-1G
PC302619-5G
PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA
116
EUR
APOSPC302619-1G
APOSPC302619-5G
APOSPC302619-10G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molecular Weight: 273.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519337 CAS-Nummer: 1092460-88-2 UN: 3265 ADR: 8 III |