5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
PC302621-1G PC302621-5G PC302621-10G PC302621-25G
APOSPC302621-1GEA 114 EUR
APOSPC302621-1G APOSPC302621-5G APOSPC302621-10G APOSPC302621-25G
5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
5-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213625
CAS-Nummer: 148870-38-6