6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 223 EUR
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd 97%
6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368118
CAS-Nummer: 797791-33-4