6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302628-25G
PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA
435
EUR
APOSPC302628-25G
APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368094 CAS-Nummer: 887584-84-1 |