6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 116 EUR
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Molecular Weight: 177,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201055
CAS-Nummer: 1373921-11-9