6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302631-1G
PC302631-5G
APOSPC302631-1GEA
116
EUR
APOSPC302631-1G
APOSPC302631-5G
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368098 CAS-Nummer: 887585-13-9 |