2,3-Difluor-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G
PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA
144
EUR
APOSPC302637-5G
APOSPC302637-1G
2,3-Difluor-p-toluidin
2,3-Difluor-p-toluidin
Formel:
C₇H₇F₂N Molecular Weight: 143,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660321 CAS-Nummer: 886503-79-3 |