2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 0 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115945
CAS-Nummer: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8,III