3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 180 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Molecular Weight: 254,59 g/mol
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660313
CAS-Nummer: 433938-70-6