6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 277 EUR
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClFO
Molecular Weight: 253,50 g/mol
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115950
CAS-Nummer: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II