2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302652-1G PC302652-5G
APOSPC302652-1GEA 136 EUR
APOSPC302652-1G APOSPC302652-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652418
CAS-Nummer: 1240256-77-2