2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dichloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde
PC302654-10G
PC302654-5G
PC302654-1G
PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA
321
EUR
APOSPC302654-10G
APOSPC302654-5G
APOSPC302654-1G
APOSPC302654-25G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O Molecular Weight: 243.01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660273 CAS-Nummer: 186517-27-1 |