2,3-Dichlor-6-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 224 EUR
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichlor-6-fluoranilin 97%
2,3-Dichlor-6-fluoranilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832261
CAS-Nummer: 1017777-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III