2,3-Dichlor-6-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 224 EUR
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichlor-6-fluoranisol 98%
2,3-Dichlor-6-fluoranisol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Molecular Weight: 195.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832260
CAS-Nummer: 1017777-48-8