2,4-Difluor-3-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Difluor-4-hydroxy-2-methoxybenzol, 2,6-Difluor-3-hydroxyanisol
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 410 EUR
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluor-3-methoxyphenol 98%
2,4-Difluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115938
CAS-Nummer: 886499-27-0