2,6-Difluor-3-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisol, 1,3-Difluor-2-hydroxy-4-methoxybenzol
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 282 EUR
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluor-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Molecular Weight: 160.12 g/mol
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115907
CAS-Nummer: 886498-60-8