(2-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302680-1G PC302680-5G PC302680-10G
APOSPC302680-1GEA 159 EUR
APOSPC302680-1G APOSPC302680-5G APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258720
CAS-Nummer: 1017779-85-9