2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 263 EUR
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₃F₇O
Molecular Weight: 260.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258668
CAS-Nummer: 1017777-37-5