2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302683-5G
PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA
522
EUR
APOSPC302683-5G
APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172,59 g/mol Schmelzpunkt: 43…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115879 CAS-Nummer: 59189-98-9 UN: 3261 ADR: 8,II |