2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 313 EUR
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₅F₄N
Molecular Weight: 203,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687195
CAS-Nummer: 1323966-20-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III