2-Fluor-5-toluoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluor-5-methylbenzoylchlorid, 2-Fluor-5-tolylsäurechlorid
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 328 EUR
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
2-Fluor-5-toluoylchlorid
2-Fluor-5-toluoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973776
CAS-Nummer: 135564-61-3