2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302692-10G
PC302692-5G
PC302692-1G
PC302692-25G
PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA
468
EUR
APOSPC302692-10G
APOSPC302692-5G
APOSPC302692-1G
APOSPC302692-25G
APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₆F₆O₃ Schmelzpunkt: 156…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728738 CAS-Nummer: 180134-15-0 |