2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302694-5G
PC302694-1G
PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA
0
EUR
APOSPC302694-5G
APOSPC302694-1G
APOSPC302694-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O Schmelzpunkt: 34…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660318 CAS-Nummer: 685126-88-9 UN: 3261 ADR: 8,II |