2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 212 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832327
CAS-Nummer: 1017779-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III