(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 183 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832286
CAS-Nummer: 1000517-01-0