(3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302715-1G
PC302715-5G
PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA
180
EUR
APOSPC302715-1G
APOSPC302715-5G
APOSPC302715-10G
(3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₈ClFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1017778-96-9 |