3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 122 EUR
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660305
CAS-Nummer: 433926-48-8