3'-Ethoxy-2',4'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluoro-3-ethoxy acetophenone
PC302720-10G PC302720-5G PC302720-1G
APOSPC302720-10GEA 282 EUR
APOSPC302720-10G APOSPC302720-5G APOSPC302720-1G
3'-Ethoxy-2',4'-difluoracetophenon 98%
3'-Ethoxy-2',4'-difluoracetophenon
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258734
CAS-Nummer: 1017778-40-3