3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 180 EUR
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212983
CAS-Nummer: 771581-62-5
UN: 2735
ADR: 8,III