3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 340 EUR
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185675
CAS-Nummer: 53982-03-9